Imprimer
2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose, powder_white
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215080001 0215080005 0215080025
ICNA0215080001EA 78.1 EUR
ICNA0215080001 ICNA0215080005 ICNA0215080025
2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose, powder_white
2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose
Inhibitor of fucosylation.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₆H₁₂O₅
Poids moléculaire: 164.16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014649
Numéro CAS: 1949-89-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Melting Point 109 - 119°C
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=4, H₂O) +54.8° to +66.3°