Imprimer
Vert brillant, poudre verte C.I. 42040
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0215051625 0215051680
ICNA0215051625EA 31.9 EUR
ICNA0215051625 ICNA0215051680
Vert brillant, poudre verte C.I. 42040
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
Brilliant Green is one of the triarylmethane dyes. It is closely related to malachite green.
Soluble in water (1 mg/ml), ethanol, methanol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (water) 625 ± 2 nm