Lanthane (III) chlorure heptahydraté, poudre cristalline claire à blanche ACS
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Calcium channel blocker.
- Calcium channel blocker
Lanthanum chloride is used to precipitate phosphate from solutions. Lanthanum chloride is also used in biochemical research to block the activity of divalent cation channels, mainly calcium channels.
Formule:
LaCl₃·7H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149756 Numéro CAS: 10025-84-0 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 64.5 - 70.0% LaCl3 |
Insoluble Matter | ≤0.01% |
Calcium (Ca) | ≤0.001% |
Magnesium (Mg) | ≤10ppm |