Imprimer
D(+)-Glucose, anhydre, poudre blanche ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215252790 0215252794
ICNA0215252790EA 43.9 EUR
ICNA0215252790 ICNA0215252794
D(+)-Glucose, anhydre, poudre blanche ACS
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 150…152 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Specific Rotation 52.5 to 53.0°
Insoluble Matter <0,005%
Loss on Drying <0,20%
Residue on Ignition <0,.02%
Titratable Acid <0,002 mEq/g
Chloride <0,01%
Sulphate (SO₄) and Sulphite <0,005%
Starch Passes
Heavy Metals (PB) ≤5 ppm,
Iron ≤5 ppm,