Imprimer
Acide gallique monohydraté, en poudre ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque monohydraté
0215252590 0215252580
ICNA0215252590EA 263 EUR
ICNA0215252590 ICNA0215252580
Acide gallique monohydraté, en poudre ACS
Acide gallique monohydraté
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
Poids moléculaire: 188.14 g/mol
Point de fusion: 250
Point éclair: 250
Numéro MDL: MFCD00149098
Numéro CAS: 5995-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C), Desiccate
Assay ≥98,0%
Insoluble Matter ≤0,01%
Residue on Ignition ≤0,05%
Sulphate (SO4) ≤0,02%