Imprimer
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté, poudre cristalline blanche ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
0215249780 0215249790 0215249791
ICNA0215249780EA 59 EUR
ICNA0215249780 ICNA0215249790 ICNA0215249791
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté, poudre cristalline blanche ACS
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Ammonium Molybdate Tetrahydrate is an analgesic.
Ammonium Molybdate Tetrahydrate is an analgesic.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Poids moléculaire: 1235.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
Indice Merck: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as MoO3) 81,0 - 83,0%
Heavy Metals (as Pb) ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride (Cl) ≤0,002%
Arsenate, Phosphate and Silicate (as SiO2) ≤0,001%
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulphate (SO4) ≤0,02%
Magnesium ≤,005%
Potassium ≤0,002%
Sodium ≤0,01%