Imprimer
Césium chlorure ≥99.999%, poudre blanche, Ultrapure
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cesium Chloride
0215058905 0215058925 0215058980 0215058990 0215058991
ICNA0215058905EA 63.2 EUR
ICNA0215058905 ICNA0215058925 ICNA0215058980 ICNA0215058990 ICNA0215058991
Césium chlorure ≥99.999%, poudre blanche, Ultrapure
Césium chlorure
Cesium chloride is used for the preparation of electrically conducting glasses. It is also used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
  • A260 of 50% solution < 0.02
  • Solutions are clear and colorless
  • Especially suited for critical density gradient techniques.
pH: 5.5 - 6.5 (1% aq soln)
Very soluble in water. Soluble in ethanol.
Formule: CsCl
Poids moléculaire: 168.36 g/mol
Point d'ébullition: 1303
Point de fusion: 646
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
Indice Merck: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 99.999%
pH 5,5 - 6,5 (1% aq soln)
Refractive Index 1,6418 (Lit.)
Barium ≤1 ppm
Magnesium ≤0,5 ppm
Potassium ≤2 ppm
Iron ≤1 ppm
Calcium ≤1 ppm
OD260 nm (50% aq soln) <0.02