Imprimer
Tricaprin, solid_white
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tridecanoin, Trisdecanoin, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol Tridecanoate, Propane-1,2,3-triyl tris(decanoate)
0210529701 0210529705
ICNA0210529701EA 74.6 EUR
ICNA0210529701 ICNA0210529705
Tricaprin, solid_white
Tricaprin
Soluble in chloroform (100 mg/ml) and ethanol.
Soluble in ethanol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₃₃H₆₂O₆
Poids moléculaire: 554.85 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036239
Numéro CAS: 621-71-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes