Imprimer
Nε-acetyl-L-lysine ≥99%, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
02150235.2 0215023501 0215023505
ICNA02150235.2EA 39.8 EUR
ICNA02150235.2 ICNA0215023501 ICNA0215023505
Nε-acetyl-L-lysine ≥99%, en poudre
Nepsilon-acetyl-L-lysine
Soluble in 80% AcOH (5 mg/ml - clear, colorless solution) and water.
Certifications: Soluble in 80% AcOH (5 mg/ml - clear, colorless solution) and water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002639
Numéro CAS: 692-04-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
pH (10% solution) 7.0 - 9.7