Imprimer
Etain (II) chlorure dihydraté, poudre cristalline blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
0210294980 0210294990 0210294991
ICNA0210294980EA 77.1 EUR
ICNA0210294980 ICNA0210294990 ICNA0210294991
Etain (II) chlorure dihydraté, poudre cristalline blanche
Etain (II) chlorure dihydraté
Soluble in hydrochloride.
Formule: SnCl₂·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
UN: 3260
ADR: 8,III