Imprimer
Amidon soluble Potato, powder, reagent
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
0210293590 0210293591
ICNA0210293590EA 83.3 EUR
ICNA0210293590 ICNA0210293591
Amidon soluble Potato, powder, reagent
Amidon soluble
Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.
Soluble as 2% solution in boiling water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
Indice Merck: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Source Potato
FTIR Conforms to Standard
Moisture Content 20%
pH (2% aq soln) 5 - 7