Imprimer
D-α-Phénylalanine ≥99%, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-D-Phe-OH, D-Phénylalanine, 3-Phényl-D(+)-alanine, 3-Phényl-D-alanine
0210261605 0210261625 0210261680
ICNA0210261605EA 43.9 EUR
ICNA0210261605 ICNA0210261625 ICNA0210261680
D-α-Phénylalanine ≥99%, poudre blanche
D-α-Phénylalanine
Soluble in water (30 mg/ml). Also soluble in 1 M HCl (50 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Soluble in water (30 mg/ml). Also soluble in 1 M HCl (50 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004270
Numéro CAS: 673-06-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, H2O) +35° ± 5°