Imprimer
D(-)-Ornithine hydrochloride ~99%, poudre cristalline blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-D-Orn-OH·HCl, H-D-Orn-OH.HCl
0210251401 0210251405 0210251410
ICNA0210251401EA 43.5 EUR
ICNA0210251401 ICNA0210251405 ICNA0210251410
D(-)-Ornithine hydrochloride ~99%, poudre cristalline blanche
D-(-)-Ornithine hydrochloride
D-Ornithine cleave proteins at cysteine residues.
Soluble in water (30 mg/ml - clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012917
Numéro CAS: 16682-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 235 - 245 °C
Optical Rotation Report Result