DL-Lactate de lithium ≥98%, poudre blanc cassé
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L-(+)-Lactic acid lithium salt is a fermentation acid from milk or carbohydrates.
Soluble in water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule:
H₃CCH(OH)COOLi Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065399 Numéro CAS: 867-55-0 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
Purity | ≥98% |
FTIR | Conforms to Standard |