Imprimer
L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥99%, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(+)-Sodium glutamate à 1 molécule d'eau
0210180080 0210180091
ICNA0210180080EA 32.3 EUR
ICNA0210180080 ICNA0210180091
L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥99%, poudre blanche
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
L-Glutamic Acid Monosodium Salt is used as a neurotransmitter at fast synapses; agonist at kainate, NMDA and quisqualate receptors.
Very water soluble; sparingly soluble in alcohol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Poids moléculaire: 187.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150138
Numéro CAS: 6106-04-3
Indice Merck: 13,06278
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
Optical Rotation (c=1, 1 N HCl) +20° to +36°
Loss on Drying 0,5%
pH (5% aq soln) 6,7 - 7,2
Solubility (10% aq soln) Clear and Colorless
pka 2,10 (a-COOH), 9,47 (a-NH2), 4,07 (w-COOH) (Lit.)