Imprimer
Octenidine dihydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H62257.03 H62257.06
H62257.03EA 59.7 EUR
H62257.03 H62257.06
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
Formule: C₃₆H₆₂N₄
Point de fusion: 214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01938808
Numéro CAS: 70775-75-6
EINECS: 274-861-8
Indice Merck: 14,6754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms N,N'-[Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene]bis(octylammonium) dichloride
Solubility Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Assay (HPLC) 97,5%