Imprimer
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0210120525 0210120580 0210120590 0210120591
ICNA0210120525EA 28.2 EUR
ICNA0210120525 ICNA0210120580 ICNA0210120590 ICNA0210120591
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, poudre blanche
Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a nucleoside diphosphate.
  • P2Y receptor agonist
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a P2Y receptor agonist.
Soluble in water (5% w/v-clear).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₉H₁₂N₂O₁₂P₂Na₂·×H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006524
Numéro CAS: 21931-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥90%