Imprimer
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères) ∼98,5%, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butylhydroxyanisole
0210115980 0210115990
ICNA0210115980EA 40.9 EUR
ICNA0210115980 ICNA0210115990
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères) ∼98,5%, poudre blanche
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères)
Butylated hydroxyanisole is an antioxidant. It is a mixture of 2- and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole.
Freely soluble in ethanol, methanol (50 mg/ml - clear and colorless) and in propylene glycol. Soluble in fats and oils. Insoluble in water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Poids moléculaire: 180.25 g/mol
Point d'ébullition: 264
Point éclair: 156
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779059
Numéro CAS: 25013-16-5
Indice Merck: 12,01582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~98.5%
FTIR Conforms to Reference