Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES) is suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio.
Formule:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Poids moléculaire: 213.25 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149409 Numéro CAS: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Indice Merck: 13,05929 |
Résultats des tests de spécification
Synonyms | MES |
pH value | 3,6 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Bulk density | 570 kg/m3 |
Solubility | 80 g/l |
Storage | Store at +5 to +30 °C |