Agarose Electrophoresis
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Numéro MDL:
MFCD00081294 Numéro CAS: 9012-36-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Synonyms | (1→4)-3,6-anhydro-α-L-galactopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranan; 3,6-Anhydro-a-L-galacto-b-D-galactan; FastLane agarose; Indubiose A4; NuSieve GTG; Odigose; Seakem; Sepharose |
Form | White Powder |
Storage | Store at Room Temperature (15 - 30 °C) |
Electroendosmosis | 0,11 - 0,17 |
Gel Strength | ≥2000 g/cm2 (1,5% gel) |
Gel Temperature | 35 - 37 °C |
Moisture Content | ≤5% |
pH | 5,5 - 7,5 (1% aq soln) |