Imprimer
Adénine sulfate dihydraté ≥99%, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de diadénine
0210019501 0210019525
ICNA0210019501EA 50.9 EUR
ICNA0210019501 ICNA0210019525
Adénine sulfate dihydraté ≥99%, en poudre
Adénine sulfate dihydraté
Adenine is a purine nucleobase with a wide range of chemical and biochemical roles in vivo and in vitro. It is a regulatory molecule and a component of DNA, RNA, cofactors (NAD, FAD) and signaling molecules (cAMP).
Solubility (0.5% aq soln): Clear, Colorless Solution.
Formule: (C₅H₅N₅)₂·H₂SO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 404.37 g/mol
Point de fusion: 260 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213655
Numéro CAS: 6509-19-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity 101.7% (UV)
FTIR Conforms to Standard
Moisture 8,60%
pH (0.5% aq soln) 3,04
UV/VIS: l max (water) 260.6 nm
OD250/OD260 0.78
OD280/OD260 0.113
Solubility (0.5% aq soln) Clear, Colorless Solution