Imprimer
5-Bromo-2′-deoxycytidine hydrate, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0210016680 0210016683 0210016690 0210016691
ICNA0210016680EA 65.5 EUR
ICNA0210016680 ICNA0210016683 ICNA0210016690 ICNA0210016691
5-Bromo-2′-deoxycytidine hydrate, poudre blanche
5-Bromo-2′-deoxycytidine hydrate
5-Bromo-2'-deoxycytidine can be incorporated into DNA in the presence of DNA polymerase, replacing dCTP.
Soluble in water, NH₄OH (50 mg /ml).
Formule: C₉H₁₂BrN₃O₄·×H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1022-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
UV/VIS: λmax (water) 286 - 289 nm
Moisture Report Result