Imprimer
N-Acétyl-DL-tryptophane ∼99%, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Nα-Acétyl-DL-tryptophane, Ac-DL-Trp-OH
0210014225 0210014280 0210014291
ICNA0210014225EA 59.9 EUR
ICNA0210014225 ICNA0210014280 ICNA0210014291
N-Acétyl-DL-tryptophane ∼99%, poudre blanche
N-Acétyl-DL-tryptophane
N-Acetyl-DL-tryptophan, is used as stabiliser in the human blood-derived therapeutic products normal serum albumin and plasma protein fraction.
Clear colorless to light yellow solution at 25 mg/ml in 1N sodium hydroxide.
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005644
Numéro CAS: 87-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 200 - 210°C
Loss on Drying ≤0.5%
UV/VIS: λmax (water) 280 ± 2 n
Optical Rotation (c=1, 1N NaOH, 24 hrs.) 0° ± 2