Imprimer
Sodium hydrogénocarbonate 99,5, powder_white
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium bicarbonate
02195497.5 0219549701 0219549705
ICNA02195497.5EA 36.6 EUR
ICNA02195497.5 ICNA0219549701 ICNA0219549705
Sodium hydrogénocarbonate 99,5, powder_white
Sodium hydrogénocarbonate
Soluble in water (100 mg/ml).
Formule: NaHCO₃
Poids moléculaire: 84.01 g/mol
Point de fusion: 270 °C (déc., lit.)
Densité: 2.159 (20 °C) (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
Indice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99,5%
pH (0.1M aq soln) 8,1 - 8,5