Imprimer
Potassium chlorure 99.0-100.5%, poudre cristalline ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de potassium
02191427.1 02191427.5 0219142701 0219142705
ICNA02191427.1EA 35.3 EUR
ICNA02191427.1 ICNA02191427.5 ICNA0219142701 ICNA0219142705
Potassium chlorure 99.0-100.5%, poudre cristalline ACS
Potassium chlorure
Soluble in water (1 g/3 ml - clear, colorless solution), boiling water (1 g/1,8 ml), glycerol (1 g/14 ml), or ethanol (1 g/250 ml); insoluble in ether or acetone; hydrochloric acid, sodium or magnesium chlorides diminish its solubility in water.
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Indice Merck: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99,0 - 100,5%
pH 5,4 - 8,6 (5% aq soln)
Insoluble Matter ≤0,005%
Iodide ≤0,002%
Bromide ≤0,01%
Chlorate and Nitrate ≤0,003%
Phosphate ≤5 ppm
Sulphate ≤0,001%
Heavy Metals (Pb) 5 ppm;
Iron ≤3 ppm
Calcium ≤0,002%
Magnesium ≤0,001%
Sodium ≤0,005%