Imprimer
Cuillères détectables, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-2011 5378-2012
231-0575EA 69 EUR
231-0575 231-0576
Cuillères détectables, SteriPlast®
Cuillères
Ces cuillères détectables SteriPlast®, en PS, sont fabriquées dans une salle propre de classe 7 (10 000), emballées individuellement pour un usage unique, puis stérilisées par rayons gamma. Les cuillères détectables sont disponibles en deux tailles : 2,5 ml (similaire à une cuillère à café) ou 10 ml (similaire à une cuillère à soupe).
  • Détectables par les scanners couleur, les détecteurs de métaux et les rayons X
  • Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
  • Fabrication, assemblage et conditionnement en salle propre de classe 7
  • Conformité aux exigences alimentaires de l'UE et aux réglementations de la FDA
Ces cuillères sont non seulement de couleur bleue, mais contiennent également un additif spécifique qui permet aux détecteurs de métaux et aux rayons X de les voir. Ces produits peuvent ainsi être rejetés par les systèmes standard de contrôle des corps étrangers, même s'ils sont en plastique.