Imprimer
XTT sel de sodium
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2240.0100 A2240.0500
A2240.0100EA 349 EUR
A2240.0100 A2240.0500
XTT sel de sodium
XTT sodium salt
Formule: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083517
Numéro CAS: 111072-31-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
λmax. 283 - 287 nm
E 1 %/1 cm, 285 nm 14,800 - 16,800