Imprimer
Sérum de veau fœtal (SVF), IgG ultra-basse, origine : États-Unis
Fournisseur: VWR Seradigm
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10018-826EA 958 EUR
10018-826 10836-696 10836-698 10018-830
Sérum de veau fœtal (SVF), IgG ultra-basse, origine : États-Unis
Sérums
Sérum de veau fœtal (SVF) avec une teneur en anticorps très basse, purifié en immunoglobulines (IgG) à l'aide d'un processus chromatographique qui délivre des niveaux significativement réduits d'IgG (≤5 μg/ml).
  • Origine 100% américaine (États-Unis)
  • Filtration stérile avec trois filtres de 0,1 μm
  • Technologie « True Pool » assurant une cohérence entre les lots et entre les flacons
  • Testé indépendamment par des laboratoires tiers
  • Entièrement traçable
Le SVF à IgG ultra-basse est idéal pour la culture cellulaire et les applications de purification de protéines où les niveaux d'IgG sont naturellement trop élevés.
Certifications: Chaîne d'approvisionnement certifiée pour permettre la traçabilité par l'International Serum Industry Association (Organisation commerciale des fournisseurs de sérum, ISIA).