Imprimer
Sets d'inspection, PosiTector®, DeFelsko®
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LD6003 LD6004 LD6005 LD6006 LD6001 LD6008 LD6007 LD6002
649-0028EA 2980 EUR
649-0028 649-0029 649-0030 649-0031 649-0026 649-0033 649-0032 649-0027
Sets d'inspection, PosiTector®, DeFelsko®
Contrôle des revêtements
Les jauges de revêtement électroniques utilisent les principes des courants magnétiques et des courants de Foucault pour mesurer l'épaisseur de couche sur les métaux ferreux et non ferreux avec toutes les sondes PosiTector 6000, 200, DPM, UTG, RTR et SPG.
  • Résistants aux solvants, aux acides, aux huiles, à l'eau, à la poussière et aux intempéries
  • Mesures des sondes environnementales et enregistrements des conditions climatiques
  • La sonde de profil de surface permet de mesurer la profondeur de rugosité.
  • Stockage de 250 (standard) ou 100 000 mesures (avancée)
  • Conversion facile de jauge d'épaisseur de revêtement en appareil de mesure du point de rosée, jauge à profil de surface ou jauge d'épaisseur de paroi
  • Le mode d'enregistrement automatique enregistre cinq paramètres selon les intervalles de temps sélectionnés par l'utilisateur.
  • Le mode d'enregistrement automatique s'exécute sans surveillance sur piles pendant une durée pouvant aller jusqu'à huit mois ou en continu via un port USB.
Les sets standard disposent d'un affichage monochrome avec technologie transflective qui améliore la lisibilité dans des conditions ensoleillées. Sa jauge stocke les valeurs d'une sonde à la fois.
Les sets avancés prévoient le transfert de données via un port USB vers un PC ou via Bluetooth vers un PC ou une imprimante et plusieurs réglages d'étalonnage enregistrés pour l'utilisation de substrats. Ils déterminent si l'épaisseur d'une pellicule sur une grande zone est conforme aux niveaux minimum/maximum spécifiés par l'utilisateur et si un système de revêtement répond aux normes de performances l'OMM. Les limites définies par l'utilisateur pour tous les paramètres, avec avertissements visuels et sonores et température du bulbe humide, peuvent être affichées et des graphiques de tendance des résultats en temps réel tracés. SmartBatch™ permet de saisir des paramètres définis par l'utilisateur, ainsi que des critères pour respecter les diverses normes et méthodes de test.
Informations de livraison: Livré avec un corps de jauge, une sonde d'épaisseur de couche (choisie par l'utilisateur), une sonde environnementale (DPM), une sonde de profil de surface (SPG), des cales de précision en plastique, une plaque sans verre et une cale en métal, un étui de protection en caoutchouc avec clip pour ceinture, une dragonne, trois piles alcalines, des manuels d'instructions, une mallette rigide, une fenêtre de protection pour lentille, trois certificats d'étalonnage détaillés, de traçabilité NIST ou PTB et un câble USB.