Imprimer
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4661120N 4661130N 4661140N 4661160N 4661170N 4661180N 4661210N 4661220N
613-5531EA 561 EUR
613-5531 613-5532 613-5533 613-5535 613-5536 613-5537 613-7150 613-7151
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™
Pipettes Pipetteurs
La pipette Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ repose sur une technologie de verrouillage pour assurer une fixation sécurisée des embouts.
  • Mécanisme de réglage du volume silencieux et plus léger grâce à une réduction de plus de 50% des forces par rapport aux modèles précédents
  • Meilleure préhension sur le bouton de réglage du volume pour un réglage précis et sans effort
  • Conception entrecroisée exclusive garantit que chaque embout est attaché solidement sur F1-ClipTip jusqu'à ce qu'il se libère d'une légère pression
  • Protection du volume d'échantillon empêche tout écoulement indésirable au cours de la manipulation
  • Repose-doigt orientable sur 120°, prévu pour le confort des utilisateurs droitiers et gauchers, permet à la main de se reposer pendant les cycles de pipetage
  • Conception de la poignée légère associée au piston inférieur, la fixation des pointes et les forces d'éjection permettent de réduire le risque de lésions dues au travail répétitif (syndrome RSI)
  • Soufflage exceptionnel qui permet d'augmenter l'injection d'air de 150% pour délivrer efficacement des micro-volumes et empêcher toute action capillaire dans les modèles de 50 µl et moins
Les pipettes fonctionnent exclusivement avec des embouts de pipettes Thermo Scientific ClipTip, offrant ainsi une interface unique qui verrouille l'embout en place, et garantit une étanchéité parfaite avec une application minimale de l'embout et des forces d'éjection. Les embouts sont maintenus fermement en place et ne tomberont pas.
Les pipettes Thermo Scientific F1-ClipTip sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une durée de vie du produit (10 ans). Cette garantie est soumise aux conditions stipulées dans le document d'information de garantie ci-joint et nécessite une inscription en ligne.
Informations de livraison: Fournies avec kit d'entretien (avec graisse et joints toriques), outil de fixation des pointes, pointe d'exemple ClipTip, dispositif de fixation sur étagère, étiquettes d'avertissement, certificat d'étalonnage, certificat de garantie et manuel d'utilisation (allemand, anglais, espagnol, français).