Imprimer
Pipettes monocanaux, mécaniques, volume fixe ou variable, Finnpipette™ F1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4641010N 4641020N 4641030N 4641040N 4641050N 4641060N 4641070N 4641080N 4641090N 4641100N 4641110N 4641120N 4641130N 4641140N 4651020N 4651030N 4651040N 4651050N 4651060N 4651070N 4651080N 4651090N 4651100N 4651110N 4651120N 4651130N 4651140N
613-5541EA 238 EUR
613-5541 613-5542 613-5543 613-5544 613-5545 613-5546 613-5547 613-5548 613-5549 613-5550 613-5551 613-5552 613-5553 613-5554 613-5555 613-5556 613-5557 613-5558 613-5559 613-5560 613-5561 613-5562 613-5563 613-5564 613-5566 613-5565 613-5567
Pipettes monocanaux, mécaniques, volume fixe ou variable, Finnpipette™ F1
Pipettes Pipetteurs
Les pipettes Finnpipette™ F1 garantissent une performance de précision exceptionnelle grâce à leur conception légère, qui maximise le confort de l'utilisateur et réduit sa fatigue.
  • Le mécanisme de réglage du volume est silencieux et plus léger grâce à une réduction de plus de 50% des forces par rapport aux modèles précédents
  • Une meilleure préhension sur le bouton de réglage du volume permet un réglage précis et sans effort
  • La protection du volume d'échantillon empêche tout écoulement indésirable au cours de la manipulation
  • Le repose-doigt orientable sur 120°, prévu pour le confort des utilisateurs droitiers et gauchers, permet à la main de se reposer pendant les cycles de pipetage
  • La conception de la poignée légère associée au piston inférieur, la fixation des pointes et les forces d'éjection permettent de réduire le risque de lésions dues au travail répétitif (syndrome RSI)
  • Le soufflage exceptionnel permet d'augmenter l'injection d'air de 150% pour délivrer efficacement des micro-volumes et empêcher toute action capillaire dans les modèles de 50 µl et moins
Elles sont idéales pour des applications utilisant des réactifs onéreux et des échantillons précieux grâce à leur fonction de soufflage pour délivrer efficacement des micro-volumes et leur capacité de verrouillage sécurisé des volumes pour empêcher tout changement de volume inattendu pendant le fonctionnement.
Garantie de 5 ans pratique avec un enregistrement pratique en ligne.
* Micro
Colour coded together with Finntips for easier recognition of compatible tips.
Informations de livraison: produit fourni avec clé d'ouverture et d'étalonnage, kit de maintenance (avec graisse et joints toriques), certificat d'étalonnage, et guide d'utilisation (allemand, anglais, espagnol, français).
Des kits BPL sont également disponibles.