Lysing kits for Fastprep®-24 5G, Lysing Matrix D, MP Biomedicals
HomogénéisateursHomogénéisateurs de paillasse
Lysing Matrix D is a critical component of FastPrep® sample preparation system. Each impact-resistant 2 ml tube contains 1,4 mm ceramic spheres. Lysing Matrix D tubes have green caps and are found in the FastDNA™ Spin Kit for Plant and Animal Tissues and FastRNA™ Pro Green Kit for isolation of nucleic acids from plants and animals.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.