Lysing kits for Fastprep®-24 5G, Lysing Matrix A, MP Biomedicals
HomogénéisateursHomogénéisateurs de paillasse
Each impact-resistant 2 ml tube contains garnet matrix and one ¼ inch ceramic sphere. Extra ¼" ceramic spheres are packaged separately. Lysing Matrix A tubes have orange caps and are found in the FastDNA™ and FastDNA™ SPIN Kits. Lysing Matrix A is used for all sample types except soil for the subsequent isolation of genomic DNA, RNA, functional proteins and other metabolites and small molecules. This grinding matrix is chemically inert and will not bind nucleic acids.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.