Imprimer
Dispositifs de condamnation de robinets à billes, Prinzing
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
800110 800111
118-0534EA 51.2 EUR
118-0534 118-0535
Dispositifs de condamnation de robinets à billes, Prinzing
Cadenas de sécurité
Ces dispositifs de condamnation des tuyaux possèdent un diamètre compris entre 50 et 200 mm en position ouverte/fermée (petit) ou en position fermée (grand).
  • Les deux moitiés du dispositif entourent le levier du robinet à bille pour éviter d'actionner involontairement de la vanne
  • En PP très résistant
Diamètre maximal de l'anse : 7,24 mm
Hauteur minimale de l'anse : 38,00 mm
Diamètre du tuyau : 14,50 à 52,50 mm (petit) ; 50 à 200 mm (grand).