Imprimer
Dispositif universel de condamnation de vannes, dispositifs de fixation de base
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
050924 050899
BRDY050924EA 108 EUR
BRDY050924 118-0515
Dispositif universel de condamnation de vannes, dispositifs de fixation de base
Cadenas de sécurité
Ces dispositifs universels de condamnation de vannes sont efficaces avec tous les types de vannes standard.
  • Polyvalent, robuste, facile à utiliser et léger
  • Peut également être utilisé pour condamner de grands leviers, des poignées en T et des dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser
  • Pince de serrage qui s'adapte aux anneaux fermés et aux larges poignées
  • En acier de qualité industrielle et en nylon pour une résistance accrue aux chocs et aux produits chimiques
Épaisseur maximale de le la poignée : 15,24 mm
Largeur maximale de la poignée de la vanne : 25,40 mm
Diamètre maximal de l'anse : 9,00 mm
Hauteur minimale de l'anse : 20,00 mm
Informations de commande: unité de base uniquement (câble et bras de blocage vendus séparément).