Imprimer
Gants résistants aux coupures, Check & Go Red Nit 1
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2332265/10 2332265/7 2332265/8 2332265/9 2332265/11
DALL2332265/10EA 0 EUR
DALL2332265/10 DALL2332265/7 DALL2332265/8 DALL2332265/9 112-4677
Gants résistants aux coupures, Check & Go Red Nit 1
Gants
Ces gants tricotés en polyamide sont dotés d'un revêtement rouge en nitrile résistant à l'huile sur la paume et au bout des doigts.
  • La technique de tricotage permet d'obtenir un gant qui s'ajuste parfaitement à la main et procure une bonne dextérité
  • Le tricotage serré (aiguilles n°13) permet un support parfait des gants, limite la pénétration de la poussière et offre un bon contact
  • L'aération sur le dos du gant optimise la respirabilité
  • Le revêtement en nitrile sur la paume et au bout des doigts offre une résistance à l'abrasion et une imperméabilité aux huiles exceptionnelles
  • Le code chromatique sur le dessus de la main et la couleur du revêtement permettent au responsable de la sécurité et aux employés de reconnaître visuellement le niveau de protection contre les coupures
Parfaits pour la manipulation précise d'objets dans un environnement graisseux, humide ou sale. Conviennent également aux manipulations mécaniques dans l'industrie automobile.
Certifications: EN 388:2016 (4X21A); Cat. II