Imprimer
VWR®, Cleanroom Gloves, Nitrile, Sterile, ISO 5
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-4549EA 456 EUR
112-4549 112-4550 112-4551 112-4552 112-4553 112-4554 112-4555
VWR®, Cleanroom Gloves, Nitrile, Sterile, ISO 5
Gants
Ces gants en nitrile spécifiques aux mains sont fabriqués à partir d'un copolymère synthétique d'acrylonitrile, de butadiène et d'acide méthylacrylique, qui offre une protection fiable, durable et confortable des mains lors des applications exigeantes en salle blanche.
  • Nombre de particules exceptionnellement faible; grade A; endotoxines <20 EU/gant
  • Micro-surface texturée pour une meilleure préhension sur les composants
  • Manchettes cintrées et renforcées pour offrir un ajustement parfait
  • Propriétés anti-statiques empêchant les décharges d'électricité statiques dangereuses
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma à SAL 10⁻⁶
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Matière sans silicone pour limiter le transfert de contaminants ioniques et de résidus non volatils (NVR)
  • Sans coloration, sans taches: réduction du risque de contamination des pièces ou des composants manipulé(e)s par l'utilisateur, même en cas d'utilisation prolongée
Ces gants spécifiques présentent une résistance élevée à la traction et une forte résistance à la perméation sur un large éventail de solvants, d'acides et de bases.
Utilisables dans des salles propres de classes 100, ISO 5, M3.5 ou supérieures.
Tests de qualité conformément aux normes ASTM, FTMS et IEST.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016; ASTM6978-05, Cat. III; AQL 1,5.
Cdt: 1 paire par paquet, 10 paquets par sachet moyen, 5 sachets moyens par grand sachet, 4 grands sachets par carton. Les gants sont conditionnés en double emballage dans des sachets pour salles propres scellés en polyéthylène. Chaque carton est à double paroi. Une encre résistante à l'isopropanol est utilisée pour les étiquettes des sachets et des cartons.