Imprimer
Harnais antichute, 2 points Miller H-Design® avec 2 boucles de raccord
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1032839 1032840 1032841
113-8651EA 111.09 EUR
113-8651 113-8652 113-8653
Harnais antichute, 2 points Miller H-Design® avec 2 boucles de raccord
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Harnais deux points Miller H-Design® avec boucles de raccord sur les sangles de la poitrine et des jambes et deux boucles de sangle au niveau du sternum. Les harnais Miller H-Design® sont la nouvelle génération de harnais dédiés aux secteurs de la construction et de l'industrie générale apportant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.
  • Les sangles sont fabriquées à partir de matériau noir élastique Duraflex (PES avec traitement en PTFE)
  • Elles ont reçu un traitement hydrofuge et antitache
  • Point d'ancrage au niveau du sternum avec longues boucles de sangles
  • Boucles de raccord et anneau en D pour ancrage arrière avec finition argent chromé/zingué
Poids : 1 kg
Force de résistance : >15 KN
Température : de –30 à +50 °C
Certifications: Certifié pour une charge maximale de 140 kg
ISO 9001/2000 ; EN 361 ; Cat. III