Imprimer
Harnais antichute, Miller H-Design® BodyFit 2BO auto
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1033536 1033537 1033538
113-8654EA 406.73 EUR
113-8654 113-8655 113-8656
Harnais antichute, Miller H-Design® BodyFit 2BO auto
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Harnais Miller H-Design® BodyFit avec deux boucles de sangle pour le sternum, des boucles automatiques sur les sangles de la poitrine et des jambes, ainsi que des sangles élastiques DuraFlex. Harnais complet Miller H-Design® M destiné aux secteurs de l'électricité, des télécommunications et de l'industrie générale (maintenance) apportant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs grâce à sa ceinture brevetée réglable verticalement et à son rembourrage respirant.
  • Les sangles sont fabriquées à partir de matériau noir élastique Duraflex (PES avec traitement en PTFE)
  • Elles ont reçu un traitement hydrofuge et anti taches
  • Deux boucles de sangle au niveau du sternum
  • Ceinture de maintien avec rembourrage ergonomique et respirant pour un confort accru au travail
  • Porte-outils avec quatre boucles métalliques et une boucle textile
  • Boucles automatiques sur les sangles de la poitrine et des jambes
Poids: 1,66 kg
Force de résistance: >15 kN
Température: de –30 à +50 °C
Certifications: Certifié pour une charge maximale de 140 kg, EN 361 et EN 358.