Imprimer
VWR® Huiles de silicone 47
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6678.1000EA 326 EUR
6678.1000 83851.290 83851.360
VWR® Huiles de silicone 47
Liquides pour bains à circulation
Les huiles silicones 47 sont des huiles à base de polydiméthylsiloxane, constituées de chaînes moléculaires linéaires de longueurs variables dont les groupes comprennent une alternance d'atomes de silicium et d'oxygène (liaison siloxane Si-O-Si). Les atomes de silicium sont saturés par des groupes méthyle – CH3
  • Transfert de chaleur et fluides diélectriques
  • Agents de démoulage
  • Agents de contrôle de mousse
  • Lubrifiants
  • Composants actifs des formules des produits d'entretien
Les huiles présentent une résistance aux températures faibles et élevées, ainsi qu'une résistance à l'oxydation et à l'hydrolyse, vieillissent peu grâce à des agents atmosphériques (oxygène, ozone, eau, lumière, UV) et sont chimiquement inertes (aucun risque de corrosion).