Imprimer
Test kits, photometric, AccuVac®
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2502025 2503025 2507025 2515025 2508025 2516025 2517025 2518025 2501025
705-0146EA 56.4 EUR
705-0146 705-0147 HACH2507025 705-0148 HACH2508025 705-0149 705-0150 705-0151 705-0145
Test kits, photometric, AccuVac®
Kits de tests environnementaux
ACCUVAC (AV): ampoules en verre scellées contenant une quantité mesurée de réactif. Immergez simplement la pointe de l'Accuvac dans l'échantillon, rompez-la et le vide permet l'aspiration de l'échantillon dans l'ampoule.