Imprimer
Test sieves, synthetic
Fournisseur: LINKER INDUSTRIE TECHN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
552050881-0050 552050881-1000 552050881-0100 552050881-0063 552050881-0200
LINK552050881-0050EA 139 EUR
LINK552050881-0050 LINK552050881-1000 LINK552050881-0100 LINK552050881-0063 LINK552050881-0200
Test sieves, synthetic
Tamis Tamis analytiques
The synthetic POM frame, nylon mesh sieves meet DIN 4197 requirements and all current amendments.
  • Metal free construction