Imprimer
Surchaussures pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC458B MS
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IC458BWHMS/L IC458BWHMS/XL IC458BWHMS/S IC458BWHMS/M
113-8642EA 357 EUR
113-8642 113-8643 113-8640 113-8641
Surchaussures pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC458B MS
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures stériles sont en Tyvek®, un tissu composé de PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Liens de fixation
  • Bandes à la cheville pour un ajustement optimal
  • Les semelles antidérapantes Gripper™ offrent une meilleure durabilité
  • Lavées en salle propre et stérilisées aux rayons gamma
  • Niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Coutures liées : la couture serrée est recouverte de tissu afin de renforcer la protection et de réduire les risques de pénétration de liquides et de particules
Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron). Ces surchaussures sont idéales pour une utilisation dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux et électroniques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Certifications: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Cdt: 50/100 per box, individually packed in double transparent poly liners.