Imprimer
Blouses pour salle propre, Tyvek® IsoClean® modèle IC270B MS
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IC270BWHMS/XL IC270BWHMS/2X IC270BWHMS/3X IC270BWHMS/L IC270BWHMS/S IC270BWHMS/M
113-8637EA 468 EUR
113-8637 113-8638 113-8639 113-8636 113-8634 113-8635
Blouses pour salle propre, Tyvek® IsoClean® modèle IC270B MS
Vêtements à usage unique
Ces blouses offrent un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est fabriqué à l'aide du procédé breveté Flash Spinning et offre une protection inhérente contre les particules, les microorganismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux.
  • Les coutures liées sont recouvertes par le tissu du vêtement afin de les renforcer et de réduire le risque de pénétration de particules
  • Ouvertures élastiques pour un ajustement optimal aux poignets
  • Col fermé pour réduire les émissions de particules
  • Fermeture réglable à boutons-pression au niveau du cou pour un meilleur ajustement
  • Blouse recouvrant l'intégralité du corps avec fermeture frontale à boutons-pression pour un enfilage et un retrait faciles
  • Vêtements stérilisés aux rayons gamma à un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶
  • Vêtements traités en salle propre pour un niveau minimal d'émission de particules dans la gamme de produits DuPont
Convient pour une utilisation dans les salles blanches de classe 100, ISO 5, GMP classe A / B.
Longeur: 99 - 114 cm
Poids: 45 g/m²
Cdt: emballage dans deux doublures en polyéthylène transparent. 30 par boîte.