Imprimer
Sachets d'échantillonnage, série 400 Kapak®
Fournisseur: ProAmpac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
400-24 406-24 408-24 400B-2M 400-F3-1MB 402-24 402B-2M 403-24 404-24 404B-2M 405B2-M 405-24
300-0294EA 49.2 EUR
300-0294 300-0304 300-0305 300-0296 300-0295 300-0297 300-0298 300-0299 300-0300 300-0301 300-0303 AMPA405-24
Sachets d'échantillonnage, série 400 Kapak®
Sachets Sachets d'échantillonnage
Sachets en polyester ou en aluminium, thermocollables, trois joints d'étanchéité latéraux, transparents, à haute barrière de 63 microns.
  • Les sachets peuvent être chauffés au micro-ondes, portés à ébullition et congelés
  • Les sachets étanches, à haute barrière, empêchent la contamination croisée des substances dangereuses
  • Avec des joints de 9 mm et des encoches pour déchirures
  • Résistance aux rayons IR et gamma
Applications typiques : médicales, industrielles, conservation des aliments, vétérinaire, santé et beauté, agriculture, etc.