Imprimer
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, Sensation Up Low
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
72201/45 72201/46 72201/43 72201/44 72201/40 72201/41 72201/42 72201/39 72201/47
114-7347EA 82.9 EUR
114-7347 114-7348 114-7345 114-7346 114-7342 114-7343 114-7344 114-7341 114-7349
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, Sensation Up Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques pour femme, de type vintage et décontracté, en matière textile hydrophobe imitation denim et cuir nubuck hydrophobe, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité (Up).
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure remplaçable, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Semelle intérieure intégrale antistatique (ESD PRO) noire
  • Semelle intercalaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Idéales pour une utilisation dans les environnements où une exposition à l'humidité est possible et dans lesquels il existe un risque de pénétration par des objets pointus ou tranchants.
Couleur : noir/gris.
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD) ; DGUV 112-191 ; EN ISO 20345 ; S3, SRC.