Imprimer
VWR®, Gants pour salles blanches en nitrile, pour classe 100, ISO 5
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-4537EA 353 EUR
112-4537 112-4542 112-4538 112-4539 112-4540 112-4541
VWR®, Gants pour salles blanches en nitrile, pour classe 100, ISO 5
Gants
Les gants en nitrile pour salles propres VWR® sont fabriqués à partir d'un copolymère synthétique d'acrylonitrile-butadiène-acide méthylacrylique. Ils assurent une protection des mains fiable, durable et confortable pour des applications difficiles. Ces gants ambidextres présentent une résistance élevée à la traction et une forte résistance à la perméation sur un large éventail de solvants, d'acides et de bases.
  • Nombre de particules exceptionnellement faible
  • Doigts texturés permettant d'améliorer la préhension des composants
  • Manchettes cintrées et renforcées pour offrir un ajustement parfait
  • Propriétés anti-statiques empêchant les décharges d'électricité statiques dangereuses
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Matière sans silicone pour limiter le transfert de contaminants ioniques et de résidus non volatils (NVR)
  • Sans coloration, sans taches: réduction du risque de contamination des pièces ou des composants manipulé(e)s par l'utilisateur, même en cas d'utilisation prolongée
Utilisables dans des salles propres de classes 100, ISO 5, M3.5 ou supérieures.
Tests de qualité conformément aux normes ASTM, FTMS et IEST.
Certifications: EN 374-2/3; Cat. III; AQL 1,5
Cdt: 100 gants en double emballage, 10 sachets par carton. Les gants sont conditionnés en sachets scellés en PE pour salles propres. Chaque carton est à double paroi. Une encre résistante à l'isopropanol est utilisée pour les étiquettes des sachets et des cartons.