Imprimer
Colorimètres multiparamètres, LICO 620 et 690
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LMV1879920001 LMV1879940001
633-0261EA 9340 EUR
633-0261 633-0260
Colorimètres multiparamètres, LICO 620 et 690
Colorimètres Colorimètres multiparamètres
Les colorimètres LICO 620 et LICO 690 conviennent parfaitement aux mesures colorimétriques professionnelles de liquides clairs et transparents, avec la technologie de faisceau de référence.
  • Identification automatique de la cuve
  • Sert d'assurance qualité pour les solvants, peintures et produits pharmaceutiques
  • Haut niveau de fiabilité des mesures grâce à un set exhaustif de tests
  • Intégration simple dans le réseau de laboratoire via une connexion Ethernet
  • Adaptateur de cuve facile à changer
Le LICO 620 mesure cinq échelles colorimétriques.
Le LICO 690 mesure plus de 25 échelles colorimétriques. Il suffit d'une seule mesure pour obtenir des résultats de mesure colorimétrique précis et conformes à plusieurs normes DIN-ISO-ASTM ou méthodes AOCS. Les échelles de couleurs courantes, telles que l'indice d'iode, Hazen ou Gardner s'affichent, ainsi que les systèmes de couleurs modernes, par exemple CIE-L*a*b* ou des mesures de la couleur conformes à la pharmacopée européenne ou américaine. Cet instrument permet également de mesurer la transmission, l'extinction et le balayage de longueurs d'onde. Le fonctionnement intuitif de l'écran tactile haute résolution facilite les mesures lors des analyses de routine. Grâce à l'interface Ethernet, les résultats de mesure peuvent être facilement transférés à un réseau existant du laboratoire.
Tous les rapports de couleurs visuels sont calculés pour le graphique d'éclairage standard C et les observateurs standard 2° conformément à la norme DIN 5033. Les valeurs de couleurs colorimétriques peuvent être modifiées en type d'éclairage A, C, D65 et en observateurs standard 2° ou 10°.
Informations de livraison: Livrés avec une alimentation électrique, un manuel d'utilisation de base imprimé, un CD avec le manuel d'utilisation complet en quatre langues, un adaptateur pour cellule de 10 mm, et une housse de protection.