Imprimer
Portable water sampler, AS950
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ASPCXXXC161XX ASPCXXXL111XX ASPCXXXS141XX ASPCXXXC121XX ASPCXXXS171XX
HACHASPCXXXC161XXEA 3600 EUR
HACHASPCXXXC161XX HACHASPCXXXL111XX HACHASPCXXXS141XX HACHASPCXXXC121XX HACHASPCXXXS171XX
Portable water sampler, AS950
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
  • Entretien aisé, mesures fiables et fonctionnement intuitif
  • Dessiccant et tube de pompe facilement accessibles sans outils
  • Échantillonnage simple avec un grand écran couleur pour une programmation intuitive, une seule image, des capacités de chargement et de téléchargement USB
  • Possibilité de copier des programmes pour économiser du temps et l'état d'affichage élimine l'incertitude
  • Alarmes configurables et diagnostics enregistrés pour les mesures enregistrées (canaux): pH, niveau et tension d'alimentation
  • Couverture de pompe robuste pour une inspection rapide
  • Support du logiciel FSData Desktop pour le stockage de données
En outre, il est possible de raccorder une sonde pH / T ° c ou un pluviomètre si vous choisissez les options correspondantes.
Furthermore, pH /T°c probe or a rain gauge can be connected if you choose the according options.
More models on request.
Certifications: CE et UL. Conforme à la législation sur les rejets polluants ou les émissions.
Informations de livraison: Livré avec un jeu de bouteilles (1 ou 24) et un filtre avec tube d'admission en vinyle de 7,5 m (? × ?" OD).