Imprimer
Test kits, photométrique, Potassium, cuvettes test LCK
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK328 LCK228
705-3064EA 131 EUR
705-3064 HACHLCK228
Test kits, photométrique, Potassium, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Cuvette tests for water testing applications. The cuvette is a closed system which is safe for the user and the environment.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Storage conditions: 15 to 25 °C (protect from light)
Conditions de stockage : 15 à 25 °C (protéger de la lumière)
Informations sur les accessoires: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits and with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance to be needed.